Stampa…
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazole, Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-4-amine
OR6147-1G OR6147-5G
APOSOR6147-1GEA 43.7 EUR
APOSOR6147-1G APOSOR6147-5G
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 95+%
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine
Formula: C₆H₅N₃S
Peso molecolare: 151,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005810
CAS Number: 767-64-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III