Stampa…
Ethyl-2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate, Ethyl 2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
OR6145-10G OR6145-1G OR6145-5G
APOSOR6145-10GEA 84.4 EUR
APOSOR6145-10G APOSOR6145-1G APOSOR6145-5G
Ethyl-2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
Ethyl-2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₃NO₂S
Peso molecolare: 199,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085051
CAS Number: 4815-24-1