Stampa…
3-Bromo-4-iodoanisole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1-iodo-4-methoxybenzene
OR61448-1G OR61448-5G OR61448-25G
APOSOR61448-1GEA 24.8 EUR
APOSOR61448-1G APOSOR61448-5G APOSOR61448-25G
3-Bromo-4-iodoanisole 97%
3-Bromo-4-iodoanisole
Formula: C₇H₆BrIO
Peso molecolare: 312,9304 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C/2mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12547848
CAS Number: 466639-53-2