tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₇NO₃ Punto di ebollizione: 83…84 °C/0,05mmHg Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03425857 CAS Number: 57561-39-4 |