Stampa…
3,5-Dichloropicolinaldehyde 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61442-1G OR61442-5G OR61442-250MG
APOSOR61442-1GEA 68.3 EUR
APOSOR61442-1G APOSOR61442-5G APOSOR61442-250MG
3,5-Dichloropicolinaldehyde 96%
3,5-Dichloropicolinaldehyde
Formula: C6H3Cl2NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09839149
CAS Number: 471909-65-6