Stampa…
2,7-Dibromofluorene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6144-100G OR6144-25G OR6144-250G OR6144-500G
APOSOR6144-100GEA 56.7 EUR
APOSOR6144-100G APOSOR6144-25G APOSOR6144-250G APOSOR6144-500G
2,7-Dibromofluorene
2,7-Dibromofluorene
Formula: C₁₃H₈Br₂
Punto di fusione: 164…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019048
CAS Number: 16433-88-8