Stampa…
4,6-Dichloropyridin-3-amine 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-2,4-dichloropyridine
OR61439-1G OR61439-5G
APOSOR61439-1GEA 98.9 EUR
APOSOR61439-1G APOSOR61439-5G
4,6-Dichloropyridin-3-amine 97+%
4,6-Dichloropyridin-3-amine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 163,001 g/mol
Punto di fusione: 80…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00234054
CAS Number: 7321-93-9