Stampa…
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dantron, Danthron, 1,8-Dihydroxyanthraquinone
OR61434-100MG OR61434-10G OR61434-25G
APOSOR61434-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR61434-100MG APOSOR61434-10G APOSOR61434-25G
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 98+%
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₈O₄
Peso molecolare: 240,22 g/mol
Punto di fusione: 190…195 °C
Flash Pt: >200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001211
CAS Number: 117-10-2
EINECS: 204-173-5