Stampa…
(S)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate, (2S)-2-(Hydroxymethyl)morpholine, N-BOC protected
OR61432-1G OR61432-5G
APOSOR61432-1GEA 14.7 EUR
APOSOR61432-1G APOSOR61432-5G
(S)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholine 97%
(S)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholine
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
Peso molecolare: 217,265 g/mol
Punto di fusione: 60…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09260606
CAS Number: 135065-76-8