3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR6143-10G
OR6143-1G
OR6143-250MG
APOSOR6143-10GEA
241
EUR
APOSOR6143-10G
APOSOR6143-1G
APOSOR6143-250MG
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formula:
C₁₀H₁₀ClN₃ Punto di fusione: 150…152 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00084872 CAS Number: 126417-82-1 |