(S)-Isopropyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₃NO₂·HCl Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08059709 CAS Number: 62062-65-1 |