Stampa…
1,4-Diossano 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR61424-1L OR61424-2.5L
APOSOR61424-1LEA 37.7 EUR
APOSOR61424-1L APOSOR61424-2.5L
1,4-Diossano 99%
1,4-Diossano
Formula: C₄H₈O₂
Punto di ebollizione: 100…102 °C
Punto di fusione: 44540 °C
Densità: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006571
CAS Number: 123-91-1
UN: 1165
ADR: 3,II