Stampa…
4-Amino-3-chlorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61423-1G OR61423-25G OR61423-5G OR61423-100G
APOSOR61423-1GEA 14.7 EUR
APOSOR61423-1G APOSOR61423-25G APOSOR61423-5G APOSOR61423-100G
4-Amino-3-chlorobenzoic acid 97%
4-Amino-3-chlorobenzoic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,58 g/mol
Punto di fusione: 224…229 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00460423
CAS Number: 2486-71-7