Stampa…
4-Chloro-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61421-100G OR61421-25G
APOSOR61421-100GEA 207 EUR
APOSOR61421-100G APOSOR61421-25G
4-Chloro-1H-pyrazole 98%
4-Chloro-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃ClN₂
Peso molecolare: 102,5200 g/mol
Punto di ebollizione: 220 °C
Punto di fusione: 75…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159634
CAS Number: 15878-00-9