Stampa…
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6142-1G OR6142-25G OR6142-5G
APOSOR6142-1GEA 23.2 EUR
APOSOR6142-1G APOSOR6142-25G APOSOR6142-5G
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride 97%
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Formula: C₇H₁₆Cl₂N₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191752
CAS Number: 123536-14-1