Stampa…
2-Bromo-4-methoxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61413-1G OR61413-25G OR61413-5G
APOSOR61413-1GEA 30.6 EUR
APOSOR61413-1G APOSOR61413-25G APOSOR61413-5G
2-Bromo-4-methoxypyridine 98%
2-Bromo-4-methoxypyridine
Formula: C₆H₆BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06254613
CAS Number: 89488-29-9