Stampa…
4-Chloro-5-methylpyrimidin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-chloro-5-methylpyrimidine
OR61403-1G OR61403-5G
APOSOR61403-1GEA 82.9 EUR
APOSOR61403-1G APOSOR61403-5G
4-Chloro-5-methylpyrimidin-2-amine 98%
4-Chloro-5-methylpyrimidin-2-amine
Formula: C₅H₆ClN₃
Peso molecolare: 143,58 g/mol
Punto di fusione: 184…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00725898
CAS Number: 20090-58-8