Stampa…
1-Nitro-2,3,4,5-tetrachlorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene
OR61402-25G OR61402-5G OR61402-10G
APOSOR61402-25GEA 945 EUR
APOSOR61402-25G APOSOR61402-5G APOSOR61402-10G
1-Nitro-2,3,4,5-tetrachlorobenzene
1-Nitro-2,3,4,5-tetrachlorobenzene
Formula: C₆HCl₄NO₂
Peso molecolare: 260,89 g/mol
Punto di fusione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007064
CAS Number: 879-39-0
EINECS: 212-906-5