Stampa…
6-Bromo-m-toluidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61400-100G OR61400-25G OR61400-500G
APOSOR61400-100GEA 66.7 EUR
APOSOR61400-100G APOSOR61400-25G APOSOR61400-500G
6-Bromo-m-toluidine 98%
6-Bromo-m-toluidine
Formula: C₇H₈BrN
Punto di fusione: 32…34 °C
Densità: 1,486 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01806278
CAS Number: 53078-85-6