Stampa…
2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Formyl-3-methoxy-phenoxy)-acetic acid
OR61394-1G OR61394-5G
APOSOR61394-1GEA 179 EUR
APOSOR61394-1G APOSOR61394-5G
2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₅
Punto di fusione: 207…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00058468
CAS Number: 84969-24-4