Stampa…
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6139-25G OR6139-5G OR6139-1G
APOSOR6139-25GEA 112 EUR
APOSOR6139-25G APOSOR6139-5G APOSOR6139-1G
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Densità: 1,022 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01861220
CAS Number: 186550-13-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III