2-Methyl-5-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₈BNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08669608 CAS Number: 610768-32-6 |