Stampa…

2,5-Dichloronicotinonitrile 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR61381-1G OR61381-5G
APOSOR61381-1GEA 23 EUR
APOSOR61381-1G APOSOR61381-5G
2,5-Dichloronicotinonitrile 97%
2,5-Dichloronicotinonitrile
Formula: C₆H₂Cl₂N₂
Punto di fusione: 121…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185481
CAS Number: 126954-66-3

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR