Stampa…
Diethyl-4-chloro-3,5-pyridinedicarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61379-1G OR61379-500MG OR61379-5G
APOSOR61379-1GEA 306 EUR
APOSOR61379-1G APOSOR61379-500MG APOSOR61379-5G
Diethyl-4-chloro-3,5-pyridinedicarboxylate 95%
Diethyl-4-chloro-3,5-pyridinedicarboxylate
Formula: C₁₁H₁₂ClNO₄
Peso molecolare: 257,68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025855
CAS Number: 244638-43-5