Stampa…
3-Chloro-5-cyano-2-pyridine carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61372-1G OR61372-500MG
APOSOR61372-1GEA 865 EUR
APOSOR61372-1G APOSOR61372-500MG
3-Chloro-5-cyano-2-pyridine carboxylic acid
3-Chloro-5-cyano-2-pyridine carboxylic acid
Formula: C₇H₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 182.57 g/mol
Punto di fusione: 144 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14584817
CAS Number: 1200497-81-9