Stampa…
Methyl-5-amino-2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}piperidin-1-yl)benzoate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR61360-1G OR61360-500MG
APOSOR61360-1GEA 570 EUR
APOSOR61360-1G APOSOR61360-500MG
Methyl-5-amino-2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}piperidin-1-yl)benzoate 95+%
Methyl-5-amino-2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}piperidin-1-yl)benzoate
Formula: C₁₈H₂₇N₃O₄
Peso molecolare: 349,43 g/mol
Punto di fusione: <50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18803532
CAS Number: 1280787-20-3