Stampa…
3-Iodo-5-nitrobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61357-1G OR61357-25G OR61357-5G
APOSOR61357-1GEA 66.9 EUR
APOSOR61357-1G APOSOR61357-25G APOSOR61357-5G
3-Iodo-5-nitrobenzoic acid 97%
3-Iodo-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄INO₄
Punto di fusione: 166…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068827
CAS Number: 6313-17-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III