Stampa…
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
OR6135-1G OR6135-5G
APOSOR6135-1GEA 61.1 EUR
APOSOR6135-1G APOSOR6135-5G
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 97%
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formula: C₈H₇N₃O
Peso molecolare: 161,16 g/mol
Punto di fusione: 237…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126383
CAS Number: 1612-76-6