Stampa…
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61348-100G OR61348-25G OR61348-5G
APOSOR61348-100GEA 323 EUR
APOSOR61348-100G APOSOR61348-25G APOSOR61348-5G
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Formula: C₉H₁₁NO₂
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00017198
CAS Number: 18358-63-9