Stampa…
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidone, 1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidone, 1-Cbz-3-pyrrolidinone, 1-Cbz-3-pyrrolidone, Benzyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 1-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidinone, 1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidinone
OR61344-10G OR61344-25G
APOSOR61344-10GEA 69.8 EUR
APOSOR61344-10G APOSOR61344-25G
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
Peso molecolare: 219,2365 g/mol
Densità: 1,1897 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001711
CAS Number: 130312-02-6