6-Chloropyridazine-4-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR61342-10G
OR61342-1G
OR61342-5G
APOSOR61342-10GEA
669
EUR
APOSOR61342-10G
APOSOR61342-1G
APOSOR61342-5G
6-Chloropyridazine-4-carboxylic acid 96%
6-Chloropyridazine-4-carboxylic acid
Formula:
C₅H₃ClN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD15146792 CAS Number: 1256794-24-7 |