Stampa…
3-Amino-1-N-Cbz-piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Aminopiperidine, N1-CBZ protected
OR6134-10G OR6134-25G OR6134-5G
APOSOR6134-10GEA 198 EUR
APOSOR6134-10G APOSOR6134-25G APOSOR6134-5G
3-Amino-1-N-Cbz-piperidine 97%
3-Amino-1-N-Cbz-piperidine
Formula: C13H18N2O2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 711002-74-3
UN: 1760
ADR: 8,III