Stampa…
5-Amino-1-ethylpyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Ethyl-2H-pyrazol-3-ylamine, 1-ETHYL-PYRAZOL-5-AMINE, 1-Ethyl-1H-pyrazol-5-amine
OR61338-10G OR61338-1G OR61338-5G
APOSOR61338-10GEA 250 EUR
APOSOR61338-10G APOSOR61338-1G APOSOR61338-5G
5-Amino-1-ethylpyrazole
5-Amino-1-ethylpyrazole
Formula: C₅H₉N₃
Peso molecolare: 111,148 g/mol
Punto di ebollizione: 92…94 °C/0,01mmHg
Punto di fusione: 52…57 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010849
CAS Number: 3528-58-3