Stampa…
1,2-Diamino-3-chlorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chlorobenzene-1,2-diamine
OR61333-1G OR61333-5G OR61333-25G
APOSOR61333-1GEA 20.5 EUR
APOSOR61333-1G APOSOR61333-5G APOSOR61333-25G
1,2-Diamino-3-chlorobenzene 97%
1,2-Diamino-3-chlorobenzene
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142,59 g/mol
Punto di fusione: 27…29 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09881742
CAS Number: 21745-41-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III