N-Boc-O-methyl-L-threonine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2S,3R)-2-(Boc-amino)-3-methoxybutyric acid, (2S,3R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-methoxybutanoic acid, Boc-Thr(Me)-OH
Formula:
C₁₀H₁₉NO₅ Peso molecolare: 233.3 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00076990 CAS Number: 48068-25-3 |