Stampa…
L-Thr(Me)-OH
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: O-Methyl-L-Threonine, H-Thr(Me)-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid
OR61331-1G OR61331-5G OR61331-250MG
APOSOR61331-1GEA 39.4 EUR
APOSOR61331-1G APOSOR61331-5G APOSOR61331-250MG
L-Thr(Me)-OH
L-Thr(Me)-OH
Formula: C₅H₁₁NO₃
Peso molecolare: 133,15 g/mol
Punto di fusione: 213…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037767
CAS Number: 4144-02-9