Stampa…
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, 3-Aminopiperidine, 3-BOC protected
OR6133-1G OR6133-25G OR6133-5G
APOSOR6133-1GEA 17.6 EUR
APOSOR6133-1G APOSOR6133-25G APOSOR6133-5G
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(±)-3-(Boc-amino)piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 200,28 g/mol
Punto di fusione: 102…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03839941
CAS Number: 172603-05-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III