Stampa…
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61329-5G OR61329-1G
APOSOR61329-5GEA 183 EUR
APOSOR61329-5G APOSOR61329-1G
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 98%
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Formula: C₁₀H₈O₄
Punto di fusione: 263…265 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673700
CAS Number: 17575-15-4