Stampa…
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-ylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61323-1G OR61323-500MG OR61323-250MG
APOSOR61323-1GEA 253 EUR
APOSOR61323-1G APOSOR61323-500MG APOSOR61323-250MG
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-ylamine hydrochloride
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-ylamine hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04968765
CAS Number: 1185300-50-8