Stampa…
2-Butene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR61316-200G OR61316-400G OR61316-100G OR61316-250G
APOSOR61316-200GEA 1210 EUR
APOSOR61316-200G APOSOR61316-400G APOSOR61316-100G APOSOR61316-250G
2-Butene 99%
2-Butene
Formula: C₄H₈
Peso molecolare: 56.11 g/mol
Punto di ebollizione: 1 °C
Punto di fusione: –140 °C
Densità: 0.626 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 107-01-7
EINECS: 203-452-9
UN: 1012
ADR: 2.1
Merck Index: 12,01549