Stampa…
Isopropylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Propan-2-amine hydrochloride, 2-Aminopropane Hydrochloride
OR61315-100G OR61315-25G OR61315-500G
APOSOR61315-100GEA 102 EUR
APOSOR61315-100G APOSOR61315-25G APOSOR61315-500G
Isopropylamine hydrochloride
Isopropylamine hydrochloride
Formula: C₃H₉N
Peso molecolare: 95,57 g/mol
Punto di fusione: 139…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00050705
CAS Number: 15572-56-2
EINECS: 239-629-2