Stampa…
6-Bromo-m-toluonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61314-100G OR61314-25G OR61314-5G
APOSOR61314-100GEA 518 EUR
APOSOR61314-100G APOSOR61314-25G APOSOR61314-5G
6-Bromo-m-toluonitrile
6-Bromo-m-toluonitrile
Formula: C₈H₆BrN
Peso molecolare: 196,05 g/mol
Punto di fusione: 61…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040281
CAS Number: 42872-83-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III