Stampa…
2-Sulphobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR61312-100G OR61312-25G OR61312-5G
APOSOR61312-100GEA 1060 EUR
APOSOR61312-100G APOSOR61312-25G APOSOR61312-5G
2-Sulphobenzoic acid 95%
2-Sulphobenzoic acid
Formula: C₇H₆O₅S
Punto di fusione: 142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 632-25-7
UN: 3261
ADR: 8,III