Stampa…
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61310-10G OR61310-1G OR61310-5G
APOSOR61310-10GEA 62.6 EUR
APOSOR61310-10G APOSOR61310-1G APOSOR61310-5G
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile 98%
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrN₂O₂
Peso molecolare: 227,02 g/mol
Punto di fusione: 116…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00982006
CAS Number: 89642-49-9