Piperidin-3-amine dihydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR6131-10G
OR6131-25G
OR6131-5G
APOSOR6131-10GEA
136
EUR
APOSOR6131-10G
APOSOR6131-25G
APOSOR6131-5G
Piperidin-3-amine dihydrochloride 95+%
Piperidin-3-amine dihydrochloride
Formula:
C₅H₁₄Cl₂N₂ Punto di fusione: 230 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012773 CAS Number: 138060-07-8 |