Stampa…
tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl bis(2-hydroxyethyl)carbamate, N-BOC-Diethanolamine
OR61309-100G OR61309-25G OR61309-5G
APOSOR61309-100GEA 190 EUR
APOSOR61309-100G APOSOR61309-25G APOSOR61309-5G
tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate 97%
tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate
Formula: C₉H₁₉NO₄
Peso molecolare: 205,26 g/mol
Densità: 1,085 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862953
CAS Number: 103898-11-9