Stampa…
3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Dimethylamino)-1-(pyridin-2-yl)prop-2-en-1-one
OR61305-100G OR61305-25G
APOSOR61305-100GEA 481 EUR
APOSOR61305-100G APOSOR61305-25G
3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone 98%
3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Peso molecolare: 176,22 g/mol
Punto di fusione: 126…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00115039
CAS Number: 66521-54-8