Stampa…
2-Aminopyrimidin-5-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-hydroxypyrimidine
OR61304-1G OR61304-5G
APOSOR61304-1GEA 364 EUR
APOSOR61304-1G APOSOR61304-5G
2-Aminopyrimidin-5-ol 97%
2-Aminopyrimidin-5-ol
Formula: C₄H₅N₃O
Peso molecolare: 111,1 g/mol
Punto di fusione: 198,6…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08062411
CAS Number: 143489-45-6