Stampa…
3-Methoxy-4-nitrobenzenecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
OR61302-1G OR61302-250MG OR61302-5G
APOSOR61302-1GEA 125 EUR
APOSOR61302-1G APOSOR61302-250MG APOSOR61302-5G
3-Methoxy-4-nitrobenzenecarbonitrile
3-Methoxy-4-nitrobenzenecarbonitrile
Formula: C₈H₆N₂O₃
Peso molecolare: 178,15 g/mol
Punto di fusione: 125…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11977368
CAS Number: 177476-75-4