Stampa…
Dodecilammina 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Dodecylamine, Dodecan-1-amine, 1-Aminododecane
OR61300-100G OR61300-1KG OR61300-500G
APOSOR61300-100GEA 65.5 EUR
APOSOR61300-100G APOSOR61300-1KG APOSOR61300-500G
Dodecilammina 97%
Dodecilammina
Formula: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
Peso molecolare: 185,35 g/mol
Punto di ebollizione: 247…249 °C
Punto di fusione: 27…31 °C
Densità: 0,806 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008154
CAS Number: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN: 3259
ADR: 8,II